2-Brom-4-methylpyridin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
350350010
350350100
ACRO350350010EA
299
DKK
ACRO350350010
ACRO350350100
2-Brom-4-methylpyridin 99%
2-Bromo-4-methylpyridine
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5600 to 1.5630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |