2-Pyridinthiol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
A11741.06 A11741.14 A11741.22
A11741.06EA 420 DKK
A11741.06 A11741.14 A11741.22
2-Pyridinthiol 98%
2-Pyridinthiol
Purity: 98% CAS No.: 2637-34-5 Molecular Formula: C5H5NS Formula Weight: 111.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 124-130° Beilstein Reference: 105758 MDL No.: MFCD00006285
Formel: C₅H₅NS
Molekylvægt: 111.17 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 124…130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006285
CAS-nummer: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9