2-Pyridinthiol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
125540025 125540250 125541000
ACRO125540025EA 180 DKK
ACRO125540025 ACRO125540250 ACRO125541000
2-Pyridinthiol 98%
2-Pyridinthiol
Formel: C₅H₅NS
Molekylvægt: 111.17 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 126…130 °C
Flammepunkt: 125 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006285
CAS-nummer: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %