2-Hydroxypyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 142-08-5
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 210°(410°F)
Odour: Recognizable
Melting Point: 102-111°
Boiling Point: 280-281°
Beilstein Reference: 105786
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006268
Formel:
C₅H₅NO Kogepunkt: 280…281 °C Smeltepunkt: 102…111 °C Massefylde: 1,39 Flammepunkt: 210 °C (410 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00006268 CAS-nummer: 142-08-5 EINECS: 205-520-3 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |