2-Hydroxypyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
121840050 121840500 121842500
ACRO121840050EA 177 DKK
ACRO121840050 ACRO121840500 ACRO121842500
2-Hydroxypyridin 97%
2-Hydroxypyridin
Formel: C₅H₅NO
Kogepunkt: 280…281 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 102…109 °C
Massefylde: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006268
CAS-nummer: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %