2-Amino-3-nitropyridin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
151120050 151120250
ACRO151120050EA 314 DKK
ACRO151120050 ACRO151120250
2-Amino-3-nitropyridin 99%
2-Amino-3-nitropyridine
Formel: C₅H₅N₃O₂
Massefylde: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006314
CAS-nummer: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥98.5 %