4-(Dimethylamino)pyridin
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
8.51055.0100 8.51055.0025
01-62-0004-100EA 1790 DKK
01-62-0004-100 01-62-0004-25
4-(Dimethylamino)pyridin
4-(Dimethylamino)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Kogepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 109…111 °C
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006418
CAS-nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II