4-(Dimethylamino)pyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20499.0025 8.20499.0100 8.20499.0250 8.20499.5000 8.20499.9025 8.20499.0005
8.20499.0025EA 335 DKK
8.20499.0025 8.20499.0100 8.20499.0250 8.20499.5000 8.20499.9025 8.20499.0005
4-(Dimethylamino)pyridin for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molekylvægt: 122.17 g/mol
Kogepunkt: 195
Smeltepunkt: 109…111 °C
Flammepunkt: 124
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006418
CAS-nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point 110 - 112 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 520 kg/m3
Boiling Point 138 - 140 °C (24 hPa)
Flash Point 110 °C
pH 11 (60 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials