4-(Dimethylamino)pyridin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
A13016.06
A13016.14
A13016.22
A13016.06EA
282
DKK
A13016.06
A13016.14
A13016.22
4-(Dimethylamino)pyridin 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Purity: 99%
CAS No.: 1122-58-3
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 124°(255°F)
Physical Form: Crystals or powder
Melting Point: 110-113°
Boiling Point: 162°/50mm
Beilstein Reference: 110354
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00006418
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molekylvægt: 122.17 g/mol Kogepunkt: 162 °C (50 mmHg) Smeltepunkt: 110…113 °C Flammepunkt: 124 °C (255 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006418 CAS-nummer: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN nummer: 2928 ADR: 6.1 I |