2-(Dimethylamino)pyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 5683-33-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 110353
MDL No.: MFCD00006261
Formel:
C₇H₁₀N₂ Kogepunkt: 190…192 °C Massefylde: 1,008 Flammepunkt: 80 °C (176 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006261 CAS-nummer: 5683-33-0 EINECS: 227-147-5 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |