2-Amino-5-fluorpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L20010.03
L20010.06
L20010.03EA
1030
DKK
L20010.03
L20010.06
2-Amino-5-fluorpyridin 97%
2-Amino-5-fluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 21717-96-4
Molecular Formula: C5H5FN2
Formula Weight: 112.11
Odour: Characteristic
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 385938
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01861120
Formel:
C₅H₅FN₂ Smeltepunkt: 93…97 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01861120 CAS-nummer: 21717-96-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |