2,4,6-Trifluorpyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L19541.03
L19541.14
L19541.03EA
520
DKK
L19541.03
L19541.14
2,4,6-Trifluorpyridin ≥97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3512-17-2
Molecular Formula: C5H2F3N
Formula Weight: 133.07
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 102°
Beilstein Reference: 1364338
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD03001161
Formel:
C₅H₂F₃N Molekylvægt: 133.07 g/mol Kogepunkt: 102 °C Massefylde: 1.382 Flammepunkt: 17 °C (62 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03001161 CAS-nummer: 3512-17-2 UN nummer: 2924 ADR: 3 II |