Nicotinsyreamid, RonaCare®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
1.30179.0100
1.30179.9020
1.30179.0100EA
0
DKK
1.30179.0100
1.30179.9020
Nicotinsyreamid, RonaCare®
Nicotinsyreamid
Formel:
C₆H₆N₂O Molekylvægt: 122.13 g/mol Kogepunkt: 334 Smeltepunkt: 127…128 °C Massefylde: 1.4463 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 182 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006395 CAS-nummer: 98-92-0 EINECS: 202-713-4 Merck Index: 12,06574 |