Pyridin-2,6-dicarboxylsyre, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
M-Clarity™ quality level = MQ100
02321-10G-F 02321-5G-F
02321-10G-FEA 737 DKK
02321-10G-F 02321-5G-F
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre, Supelco®
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre
Formel: C₇H₅NO₄
Molekylvægt: 167.12 g/mol
Kogepunkt: 357
Smeltepunkt: 327
Flammepunkt: 188
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006299
CAS-nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f034b0b927063a28f5e4f16b4ce8cc981b4a391&vid=f3565b2c5d354404461b9e68cf369ea9c79b62f8&prid=web&clid=SAPDAM