Pyridin-2,6-dicarboxylsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
8.00614.0100EA 421 DKK
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre
Formel: C₇H₅NO₄
Kogepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 327 °C
Flammepunkt: 188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006299
CAS-nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C