Nikotinsyre (Niacin) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18714.0100 8.18714.1000
8.18714.0100EA 255 DKK
8.18714.0100 8.18714.1000
Nikotinsyre (Niacin) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Nikotinsyre (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Molekylvægt: 123.11 g/mol
Kogepunkt: 258
Smeltepunkt: 142
Massefylde: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 193
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006391
CAS-nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point 236.6 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Flash Point 193 °C
Density 1.47 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C Dust