Nikotinsyre (Niacin)
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
A0963.0100 A0963.0250
APPCA0963.0100EA 429 DKK
APPCA0963.0100 APPCA0963.0250
Nikotinsyre (Niacin)
Nikotinsyre (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Molekylvægt: 123.11 g/mol
Kogepunkt: 258
Smeltepunkt: 142
Massefylde: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 193
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006391
CAS-nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552