Nikotinsyre (Niacin) 99.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
128290050 128291000 128295000 128290025 128290100
ACRO128290050EA 277 DKK
ACRO128290050 ACRO128291000 ACRO128295000 ACRO128290025 ACRO128290100
Nikotinsyre (Niacin) 99.5%
Nikotinsyre (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Kogepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 236…239 °C
Massefylde: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006391
CAS-nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 1 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.4 %