Methylnicotinat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18713.0100
8.18713.0500
8.18713.9010
8.18713.0100EA
371
DKK
8.18713.0100
8.18713.0500
8.18713.9010
Methylnicotinat til syntese, Sigma-Aldrich®
Methylnicotinat
Formel:
C₇H₇NO₂ Kogepunkt: 209 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 39 °C Massefylde: 1,0048 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 95 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006388 CAS-nummer: 93-60-7 EINECS: 202-261-8 Merck Index: 12,06174 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 48 g/l (20 °C) |
Melting Point | 39 °C |
Molar Mass | 137.14 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 209 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (25 °C) |
Flash Point | 95 °C |