Pyridin-4-carbonsyrehydrazid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06753.0100 8.06753.7000
8.06753.0100EA 467 DKK
8.06753.0100 8.06753.7000
Pyridin-4-carbonsyrehydrazid til syntese, Sigma-Aldrich®
Pyridin-4-carbonsyrehydrazid
Formel: C₆H₇N₃O
Smeltepunkt: 169…172 °C
Massefylde: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006426
CAS-nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 250 °C
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)