3-Cyanpyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
110860050 110861000 110865000 110860025
ACRO110860050EA 211 DKK
ACRO110860050 ACRO110861000 ACRO110865000 ACRO110860025
3-Cyanpyridin 98%
Nicotinonitrile
Formel: C₆H₄N₂
Kogepunkt: 206,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 47…51 °C
Massefylde: 1,159 g/cm³
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087130
CAS-nummer: 100-54-9
EINECS: 202-863-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white to yellow Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %