Pyridin-2-carbonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
110850050
110851000
110855000
ACRO110850050EA
276
DKK
ACRO110850050
ACRO110851000
ACRO110855000
Pyridin-2-carbonitril 99%
Pyridin-2-carbonitril
Formel:
C₆H₄N₂ Kogepunkt: 212 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 26…28 °C Massefylde: 1,081 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 89 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006218 CAS-nummer: 100-70-9 EINECS: 202-880-3 UN nummer: 3439 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to brown Fused solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 25 to 31 °C |
GC | ≥98.5 % |