3-Amino-2-chlorpyridin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
103420100 103420500
ACRO103420100EA 269 DKK
ACRO103420100 ACRO103420500
3-Amino-2-chlorpyridin 96%
3-Amino-2-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Kogepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 77…82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006238
CAS-nummer: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to yellow to pink Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 81 °C
HPLC ≥95 %