2-Chlor-6-fluorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3083-25G PC3083-5G
APOSPC3083-25GEA 186 DKK
APOSPC3083-25G APOSPC3083-5G
2-Chlor-6-fluorpyridin 98%
2-Chloro-6-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Molekylvægt: 131.54 g/mol
MDL Number: MFCD00077483
CAS-nummer: 20885-12-5