2-Chlor-5-fluorpyridin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H27462.06
H27462.03
H27462.06EA
1020
DKK
H27462.06
H27462.03
2-Chlor-5-fluorpyridin 95%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 31301-51-6
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.503
Melting Point: 19°
Boiling Point: 74°/38mm
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD03095332
Formel:
C₅H₃ClFN Molekylvægt: 131.54 g/mol Kogepunkt: 74 °C (38 mmHg) Massefylde: 1.297 Flammepunkt: 42 °C (108 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03095332 CAS-nummer: 31301-51-6 UN nummer: 2929 ADR: 6.1 II |