2-Chlornicotinonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14818.06 A14818.14 A14818.22
A14818.06EA 389 DKK
A14818.06 A14818.14 A14818.22
2-Chlornicotinonitril ≥98%
2-Chlornicotinonitril
Purity: 98% CAS No.: 6602-54-6 Molecular Formula: C6H3ClN2 Formula Weight: 138.56 Melting Point: 105-109° Boiling Point: 112°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00014628
Formel: C₆H₃ClN₂
Kogepunkt: 112 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 105…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014628
CAS-nummer: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III