3,4,5-Trichlorpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A12587.03
A12587.06
A12587.03EA
569
DKK
A12587.03
A12587.06
3,4,5-Trichlorpyridin ≥98%
3,4,5-Trichloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 33216-52-3
Molecular Formula: C5H2Cl3N
Formula Weight: 182.44
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 213-215°
MDL No.: MFCD00051685
Formel:
C₅H₂Cl₃N Kogepunkt: 213…215 °C Smeltepunkt: 70…74 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051685 CAS-nummer: 33216-52-3 |