2-Brom-3-hydroxypyridin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-3-pyridinol
A12687.06 A12687.14 A12687.22
A12687.06EA 592 DKK
A12687.06 A12687.14 A12687.22
2-Brom-3-hydroxypyridin ≥99%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Purity: 99% CAS No.: 6602-32-0 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 109829
Formel: C₅H₄BrNO
Molekylvægt: 174 g/mol
Kogepunkt: 232
Smeltepunkt: 182…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006220
CAS-nummer: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5