2-Amino-3,5-dibrompyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12706.14 A12706.22
A12706.14EA 1220 DKK
A12706.14 A12706.22
2-Amino-3,5-dibrompyridin 97%
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 35486-42-1 Molecular Formula: C5H4Br2N2 Formula Weight: 251.92 Melting Point: 102-105° Beilstein Reference: 119390
Formel: C₅H₄Br₂N₂
Kogepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 102…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038041
CAS-nummer: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6