5-Brom-2-fluorpyridin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
378460050 378460250
ACRO378460050EA 349 DKK
ACRO378460050 ACRO378460250
5-Brom-2-fluorpyridin 99%
5-Brom-2-fluorpyridin
Formel: C₅H₃BrFN
Molekylvægt: 175.99 g/mol
Kogepunkt: 63 °C (15 mmHg)
Flammepunkt: 73 °C
MDL Number: MFCD01863742
CAS-nummer: 766-11-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %