4-Brom-2-chlorpyridin ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H27299.14
H27299.06
H27299.14EA
1390
DKK
H27299.14
H27299.06
4-Brom-2-chlorpyridin ≥94%
4-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 94%
CAS No.: 73583-37-6
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 70°/3mm
MDL No.: MFCD03840756
Formel:
C₅H₃BrClN Kogepunkt: 70 °C (3 mmHg) Smeltepunkt: 18…20 °C Massefylde: 1,734 Flammepunkt: 104 °C (219 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03840756 CAS-nummer: 73583-37-6 |