2-Brom-3-chlorpyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L20012.03
L20012.06
L20012.03EA
294
DKK
L20012.03
L20012.06
2-Brom-3-chlorpyridin ≥97%
2-Bromo-3-chloropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 96424-68-9
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point: 59-61°
Beilstein Reference: 1561638
Formel:
C₅H₃BrClN Smeltepunkt: 59…61 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04039344 CAS-nummer: 96424-68-9 |