Pyridazin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
131760050 131760500
ACRO131760050EA 378 DKK
ACRO131760050 ACRO131760500
Pyridazin 98+%
Pyridazine
Formel: C₄H₄N₂
Kogepunkt: 208 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –8 °C
Massefylde: 1,103 g/cm³
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006463
CAS-nummer: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 12,08152
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5225 to 1.5245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %