1-Methylpyrazol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L14831.14 L14831.06 L14831.03
L14831.14EA 2300 DKK
L14831.14 L14831.06 L14831.03
1-Methylpyrazol ≥97%
1-Methylpyrazol
Purity: 97+% CAS No.: 930-36-9 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4760 Odour: Pungent Boiling Point: 127° Beilstein Reference: 105207 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00144943
Formel: C₄H₆N₂
Kogepunkt: 127 °C
Massefylde: 0,988
Flammepunkt: 35 °C (95 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144943
CAS-nummer: 930-36-9
ADR: 3,III