Pyrazol 98%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
131740250 131741000
ACRO131740250EA 464 DKK
ACRO131740250 ACRO131741000
Pyrazol 98%, ren
Pyrazol
Formel: C₃H₄N₂
Kogepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 66…70 °C
Massefylde: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005234
CAS-nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %