2,3,5-Trimethylpyrazin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A14870.09
A14870.18
A14870.30
A14870.09EA
565
DKK
A14870.09
A14870.18
A14870.30
2,3,5-Trimethylpyrazin ≥99%
2,3,5-Trimethylpyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 14667-55-1
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 2423
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006145
Formel:
C₇H₁₀N₂ Kogepunkt: 171…172 °C Massefylde: 0,979 Flammepunkt: 54 °C (129 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006145 CAS-nummer: 14667-55-1 EINECS: 238-712-0 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |