2,5-Dimethylpyrazin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
174520050 174520250
ACRO174520050EA 446 DKK
ACRO174520050 ACRO174520250
2,5-Dimethylpyrazin 99%
2,5-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
Kogepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 15 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006147
CAS-nummer: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4987 to 1.5007 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %