Pyrazin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07064.0010 8.07064.0100
8.07064.0010EA 494 DKK
8.07064.0010 8.07064.0100
Pyrazin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Pyrazine
Formel: C₄H₄N₂
Molekylvægt: 80.09 g/mol
Kogepunkt: 115
Smeltepunkt: 52
Massefylde: 1.0311 g/cm³ (60.9 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006122
CAS-nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,08047
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 80.08 g/mol
Boiling Point 115 - 118 °C (1013 hPa)
Synonyms 1,4-Diazine
Hill Formula C4H4N2