Pyrazin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 302 DKK
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pyrazin 99+%
Pyrazine
Formel: C₄H₄N₂
Kogepunkt: 115…116 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 52…56 °C
Massefylde: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006122
CAS-nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08047
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %