2,6-Dichlorpyrazin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
232540010 232540050 232540250
ACRO232540010EA 217 DKK
ACRO232540010 ACRO232540050 ACRO232540250
2,6-Dichlorpyrazin 99+%
2,6-Dichloropyrazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Kogepunkt: 120 - 122 °C (40 -rr)
Smeltepunkt: 53…56 °C
Massefylde: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006125
CAS-nummer: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %