2,3-Dichlorpyrazin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
377040050 377040250 377041000
ACRO377040050EA 859 DKK
ACRO377040050 ACRO377040250 ACRO377041000
2,3-Dichlorpyrazin 98%
2,3-Dichloropyrazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Kogepunkt: 105…107 °C (50 mmHg)
Massefylde: 1,431 g/cm³
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040964
CAS-nummer: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %