Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form), Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
481911-10 481911-5
481911-10EA 7330 DKK
481911-10 481911-5
Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form), Millipore®
Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form)
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Smeltepunkt: 140 to 142 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036253
CAS-nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370