Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form)
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
A1124.0005EA 2250 DKK
A1124.0005 A1124.0010 A1124.0025
Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form)
Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form)
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Molekylvægt: 663.43 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036253
CAS-nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370