Coffein
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
N815.1 N815.2 N815.3
ROTHN815.1EA 111.13 DKK
ROTHN815.1 ROTHN815.2 ROTHN815.3
Coffein
Coffein
Formel: C₈H₁₀N₄O₂
Molekylvægt: 194.19 g/mol
Smeltepunkt: 235…239 °C
Massefylde: 1.23 g/cm³ (19 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005758
CAS-nummer: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=1ac1145bba3574e2401439da90f37fee7fd7610b&prid=web&clid=SAPDAM