Coffein, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
1.02584.1000
1.02584.9050
1.02584.1000EA
5060
DKK
1.02584.1000
1.02584.9050
Coffein, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Coffein
Formel:
C₈H₁₀N₄O₂ Smeltepunkt: 235…239 °C Massefylde: 1,23 g/cm³ (19 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005758 CAS-nummer: 58-08-2 EINECS: 200-362-1 Merck Index: 13,01636 |