3-Isobutyl-1-methylxanthin, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: IBMX
410957-1 410957-250
410957-1EA 3260 DKK
410957-1 410957-250
3-Isobutyl-1-methylxanthin, Millipore®
3-Isobutyl-1-methylxanthin
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₂
Molekylvægt: 222.25 g/mol
Smeltepunkt: 200…201 °C
MDL Number: MFCD00005584
CAS-nummer: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3