3-Isobutyl-1-methylxanthin 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: IBMX
228420010 228420050
ACRO228420010EA 1430 DKK
ACRO228420010 ACRO228420050
3-Isobutyl-1-methylxanthin 99+%
3-Isobutyl-1-methylxanthin
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₂
Molekylvægt: 222.25 g/mol
Smeltepunkt: 200…203 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005584
CAS-nummer: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 203 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %