Purin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
131670010 131670050
ACRO131670010EA 1760 DKK
ACRO131670010 ACRO131670050
Purin 99%
Purine
Formel: C₅H₄N₄
Kogepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079221
CAS-nummer: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Merck Index: 12,08129
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %