Guanin
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
7505.1
7505.2
ROTH7505.1EA
0
DKK
ROTH7505.1
ROTH7505.2
Guanin
Guanin
Formel:
C₅H₅N₅O Molekylvægt: 151.13 g/mol Smeltepunkt: > 220 °C Massefylde: 1.67 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00071533 CAS-nummer: 73-40-5 EINECS: 200-799-8 Merck Index: 13,04580 |