Guanin
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
RES5137G-A101X RES5137G-A102X
RESERES5137G-A101XEA 0 DKK
RESERES5137G-A101X RESERES5137G-A102X
Guanin
Guanin
Formel: C₅H₅N₅O
Molekylvægt: 151.13 g/mol
Smeltepunkt: > 220 °C
Massefylde: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00071533
CAS-nummer: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580